Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Codice prodotto. 17898237 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
Noryl sealing cap
Tappo a vite
Colore:
Clear
Translucent
Materiale:
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Colore Materiale Dimensione della confezione
17898237 250 mL Noryl sealing cap Translucent Polypropylene pezzi 4
17838247 250 mL Tappo a vite Translucent Polypropylene pezzi 4
17808247 250 mL Noryl sealing cap Clear Polycarbonate pezzi 4
17868237 250 mL Tappo a vite Clear Polycarbonate pezzi 4
17878237 500 mL Tappo a vite Translucent Polypropylene pezzi 4
17828247 500 mL Noryl sealing cap Clear Polycarbonate pezzi 4
17818247 500 mL Tappo a vite Clear Polycarbonate pezzi 4
17888237 500 mL Noryl sealing cap Translucent Polypropylene pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17898237
Spedizione stimata: 11-01-2027
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) 2.3 in.
Include Noryl sealing cap
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 129mm
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) 0 to 135°C
Graduated Yes
Forza max 27500 g (RCF)
Bocca Larga
Materiale chiusura Noryl
Diametro (sistema metrico) 59 mm
Tipo di chiusura Noryl Sealing Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable (121°C)
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Rotondo
Monouso Single-use
Product Type Centrifuge Bottle