Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Vials with Hinged Cap
Codice prodotto. 16428115 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
7 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.5 in.
0.86 in.
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2.75 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16428115 2.5 mL 0.5 in. 1 dr. pezzi 100
17206904 7 mL 0.86 in. 2.75 dr. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16428115
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For general-purpose use.
  • Durable, lightweight polyethylene
  • Unbreakable
  • Withstand temperatures to 80°C (176°F)
  • Snap-top hinged lids cannot be lost and provide tight friction fit
Specifica
Descrizione Vial, Sample LDPE 2.5mL
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) esterno 14 mm
Materiale LDPE, Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) General purpose use
Graduato No
Altezza (sistema imperiale) 1.24 in.
Include Hinged cap
N. per custodia 100
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 176°F
Temperature Range (Metric) 80°C
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 2.5 mL
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Snap Cap, Push-in Hinged Lid
Quantità 100/Cs.
Spessore (sistema metrico) 1 mm (Wall)
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 31.5 mm
Product Type Vial