Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
Codice prodotto. 11977874 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 18
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11977874 1000 mL 10 mL pezzi 6
11947874 2000 mL 20 mL pezzi 4
11917894 - 1 mL pezzi 18
11977884 100 mL 1 mL pezzi 12
11987884 250 mL 2 mL pezzi 12
11917884 500 mL 5 mL pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11977874
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
  • Transparent cylinders with large molded-in graduations
  • Easy to read
  • Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
  • Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
  • Non-wetting
  • Chemical, heat and impact resistant
  • Window-clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale PMP
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Graduazioni 10 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 10mL
Base Type Circolare
Product Type Cilindro graduato