Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Plain
Codice prodotto. 13499566 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Red
Dimensioni (L x P):
10 x 10 in.
10 x 15 in. (25 x 38 cm)
12 x 10 in. (30 x 25 cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacità (sistema imperiale):
1 to 2 gal.
12 to 14 gal.
13 to 16 gal.
2 to 3 gal.
3 to 4 gal.
44 gal.
7 to 10 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
13499566 Clear 24 x 12 in. (61 x 30 cm) 2 to 3 gal. Pezzo
13489566 Clear 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1 to 2 gal. Pezzo
18306543 Clear 10 x 10 in. 1 to 2 gal. pezzi 200
18326523 Clear 12 x 10 in. (30 x 25 cm) 1 to 2 gal. pezzi 200
18336523 Clear 10 x 15 in. (25 x 38 cm) 1 to 2 gal. pezzi 200
16418115 Clear 30 x 24 in. (76 x 61 cm) 12 to 14 gal. pezzi 200
13419576 Clear 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 13 to 16 gal. Pezzo
16424520 Red 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1 to 2 gal. pezzi 200
18346503 Red 19 x 14 in. (48 x 36 cm) 3 to 4 gal. pezzi 200
18356503 Red 23 x 19 in. (58 x 48 cm) 7 to 10 gal. pezzi 200
10132688 Red 35 x 25 in. (89 x 64 cm) 13 to 16 gal. Pezzo
18598056 Red 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 13499566
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Plain style (without print).
Plain style bags
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo di chiusura Elastic
Capacità (sistema imperiale) 2 to 3 gal.
Colore Clear
Dimensioni (L x P) 24 x 12 in. (61 x 30 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Spessore 2 mil
Materiale Polypropylene
Temperatura (sistema metrico) 140°C