Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Disposable Beakers
Codice prodotto. 17495123 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17495123 150 mL pezzi 100
17445133 15 mL pezzi 100
17455133 30 mL pezzi 100
17485123 50 mL pezzi 100
17435133 100 mL pezzi 100
17415133 250 mL pezzi 50
17405133 400 mL pezzi 50
17425133 600 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17495123
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Highly resistant to strong acids, organic solvents and other common laboratory reagents
Rib construction permits stacking without binding
  • Special “dripless” lip
  • Base allows beaker to sit flat during use
  • Graduated in mL and oz.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Highly Resistant to Strong Acids, Organic Solvents and Other Common Laboratory Reagents
Include Beccuccio
Incrementi 5 mL
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated