Descrizione
Calibrazione per riempimento/per erogazione a 20 °C
- Cilindri semitrasparenti
- Graduazioni in rilievo di grandi dimensioni e facile lettura
- Ampia base arrotondata con nervature per rinforzo e stabilità
- Ampio beccuccio; il modello da 10 ml è dotato di un collo conico per facilitare il riempimento e lo svuotamento
- Non umidificanti
- Resistenti ai prodotti chimici
- Trasparenti
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Graduazioni | 20 ml |
| Autoclavabile | Sì |
| Suddivisione | 20 ml |
| Base Type | Circolare |
| Product Type | Cilindro graduato |