Learn More
Fisherbrand™ Cilindri graduati in polipropilene
Codice prodotto. 11937874 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11937874 1000 ml 10 ml pezzi 4
11967884 50 ml 1 ml pezzi 12
11947884 10 ml 0.2 ml pezzi 12
11957884 25 ml 0.5 mL pezzi 12
11997874 100 ml 1 ml pezzi 8
11907884 250 ml 2 ml pezzi 8
11967874 500 ml 5 ml pezzi 6
11927874 2000 ml 20 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11937874
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Calibrazione per riempimento/per erogazione a 20 °C
Calibrazione per riempimento/per erogazione a 20 °C
  • Cilindri semitrasparenti
  • Graduazioni in rilievo di grandi dimensioni e facile lettura
  • Ampia base arrotondata con nervature per rinforzo e stabilità
  • Ampio beccuccio; il modello da 10 ml è dotato di un collo conico per facilitare il riempimento e lo svuotamento
  • Non umidificanti
  • Resistenti ai prodotti chimici
  • Trasparenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PP (polipropilene)
Certificazione/Conformità ASTM
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Graduazioni 10 ml
Autoclavabile Sì
Suddivisione 10 ml
Base Type Circolare
Product Type Cilindro graduato