Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per campioni graduati in polipropilene
Codice prodotto. 11769378 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacità (sistema imperiale):
4.5 oz.
5 oz.
8 oz.
8.0 once
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Closure Included:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Sterilità Closure Included unitSize
11769378 133 mL 4.5 oz. Sterile No pezzi 500
11779378 148 mL 5 oz. Sterile pezzi 100
11964395 133 mL 4.5 oz. Non-sterile Yes pezzi 500
11789378 237 mL 8.0 once Sterile No pezzi 500
11799378 237 mL 8.0 once Sterile pezzi 100
11984375 237 mL 8 oz. Non-sterile No pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11769378
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for specimen collection, transportation and storage
  • Autoclavable
  • Graduated
  • Without lid
Order Info
I contenitori sterili con coperchi sono confezionati singolarmente. I contenitori non sterili e sterili senza coperchi sono confezionati in stock.
Specifica
Closure Included No
Graduated
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 4.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 133 mL