Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Antistatic Weighing Dishes
Codice prodotto. 16572240 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
270 mL
Colore:
Blue
Natural
Tipo:
Pour Boat
Weighing Dish
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Tipo Dimensione della confezione
16572240 270 mL Natural Pour Boat pezzi 250
15223638 100 mL Blue Weighing Dish pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Not for use over 90°C.
Codice prodotto. 16572240
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Not for use over 90°C.
Disposable dishes are ideal for weighing, dispensing, or storing applications
Fisherbrand™ Polystyrene Antistatic Weighing Dishes are contaminant-free, antistatic, and biologically inert. Disposable dishes are ideal for weighing, dispensing, or storing applications.
Ideal for weighing static-affected materials.
  • Resist dilute acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Flat bottoms resist tipping
  • Made from 12mil thick polystyrene—20% thicker than most dishes on the market today—for better strength, stability, and handling ease
  • Pour boats feature a molded spout for convenient pouring and dispensing
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 270 mL
Colore Natural
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Flat
Tipo Pour Boat
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for weighing, dispensing or storing applications
Spessore 12 mil
Dimensioni (L x P x A) 4.75 x 7.75 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 196 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) base interna 98 mm
Diametro (sistema metrico) 98 mm (Inner Base)