Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene
Codice prodotto. 11738549 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11738549 20 ml pezzi 500
11748549 50 ml pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11738549
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use as sample containers
  • 20mL size is useful in flame photometry
  • 5mL size can be used in atomic absorption spectroscopy and flame photometry
Order Info
Confezione in custodia di cartone da 100.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.67 oz.
Diametro (sistema metrico) base 27 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 43 mm
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Materiale Polistirene
Tipo Becher
Monouso