Specifica
| Descrizione | With Perforated handle |
| Diametro (sistema metrico) interno | 34mm |
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
| Temperatura max (sistema metrico) | ° |
| Spessore (sistema metrico) | 1.75mm |
| Peso (sistema metrico) | 10g |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 40mm |
| Altezza (sistema metrico) | 5.5mm |
| Vedi altri risultati |