Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
Codice prodotto. 13479709 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diametro (sistema metrico) interno:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Altezza (sistema metrico):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Spessore (sistema metrico):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
13479709 87mm 77mm 8mm 2.75mm pezzi 6
13419709 30mm 26mm 5mm 1.75mm pezzi 6
13439709 40mm 34mm 5.5mm 1.75mm pezzi 6
13429709 44mm 38mm 6mm 1.9mm pezzi 6
13449709 53mm 45mm 7mm 2.3mm pezzi 6
13469709 75mm 66mm 7mm 2.5mm pezzi 6
13459709 60mm 54mm 7mm 2.5mm pezzi 6
13499709 115mm 105mm 9mm 3mm pezzi 6
13489709 99mm 90mm 8mm 2.75mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13479709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    73.04€ / pezzi 6
    Risparmia 78.96€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles
  • Glazed inside and out except for the outside bottom surface
  • With perforated handle
  • Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Specifica
Descrizione With Perforated handle
Diametro (sistema metrico) interno 77mm
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Da utilizzare con (applicazione) Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 2.75mm
Peso (sistema metrico) 56g
Diametro (sistema metrico) esterno 87mm
Altezza (sistema metrico) 8mm
Product Type Crucible Cover