Specifica
| Forma del fondo | Round |
| Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Da utilizzare con (applicazione) | Evaporating Processes and Ashing |
| Finitura interna | Glazed |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 2102°F |
| Temperature Range (Metric) | 1150°C |
| Spessore | 2.8 mm |
| Vedi altri risultati |