Learn More
Fisherbrand™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 13479719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13479719 35 mL pezzi 6
13499719 70 mL pezzi 6
13489719 80 mL pezzi 6
13409729 120 mL pezzi 6
13419729 150 mL pezzi 6
13439729 250 mL pezzi 6
13429729 1285 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13479719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.20€
    74.03€ / pezzi 6
    Risparmia 120.17€
    61% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glazed inside and out except for rim.
Porcelain dish with lip
  • Round bottom
  • Glazed inside and out except for rim.
  • Highly resistant to chemicals
  • Withstand temperatures up to 1150°C (2102°F)
  • Without cover
Specifica
Forma del fondo Profilo rotondo
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Capsula di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Utile per svariati processi di evaporazione e incenerimento
Finitura interna Glazed
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 2102°F
Temperature Range (Metric) 1150 °C
Spessore 1.5 mm
Altezza (sistema metrico) 24 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.94 in.
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Diametro (sistema metrico) 60 mm