Learn More
Fisherbrand™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 13499719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
13499719 70 mL pezzi 6
13479719 35 mL pezzi 6
13489719 80 mL pezzi 6
13409729 120 mL pezzi 6
13419729 150 mL pezzi 6
13439729 250 mL pezzi 6
13429729 1285 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13499719
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glazed inside and out except for rim.
Porcelain dish with lip
  • Round bottom
  • Glazed inside and out except for rim.
  • Highly resistant to chemicals
  • Withstand temperatures up to 1150°C (2102°F)
  • Without cover
Specifications
Forma del fondo Rotondo
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Utile per svariati processi di evaporazione e incenerimento
Finitura interna Glazed
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 2102°F
Temperature Range (Metric) 1150 °C
Spessore 2 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Diametro (sistema imperiale) 2.95 in.
Diametro (sistema metrico) 75 mm