Learn More
Fisherbrand™ Imbuti per polveri
Codice prodotto. 12652435 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5 cm
7,5 cm
10.5 cm
15 cm
Diametro (sistema metrico) gambo:
16 mm
16mm
21 mm
27mm
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Altezza (sistema metrico):
6.6 cm
8,4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12652435 15 cm 27mm 750 ml 13.7 cm pezzi 4
11907914 15 cm 27mm 750 ml 13.7 cm pezzi 24
12642435 10.5 cm 21 mm 225 ml 10.3 cm pezzi 6
11997904 10.5 cm 21 mm 225 ml 10.3 cm pezzi 24
11907924 7,5 cm 16 mm 100 ml 8,4 cm pezzi 36
11997914 6.5 cm 16mm 50 ml 6.6 cm pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12652435
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli steli paralleli riducono al minimo il passaggio di polveri
  • Robusto polipropilene
  • Scanalature esterne per evitare blocchi dell'aria
  • Autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 15 cm
Capacità (sistema metrico) 750 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 27mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 13.7 cm
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema metrico) gambo 30mm