Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 1.5mL
Codice prodotto. 12330343 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo
Lavanda
Naturale
Orange
Rosso
Dimensione della confezione:
500 confezioni
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12330343 Rosso pezzi 500
15537741 Naturale 500 confezioni
12370343 Giallo pezzi 500
12300343 Orange pezzi 500
12350343 Lavanda pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12330343
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacità: 1.5mL
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduated in 0.1 and 0.25mL markings
  • x
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • °°
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Rosso
Materiale Polipropilene
Include Punto di inserimento ago
Tipo di etichetta Area per etichettatura
Sterilità Non-sterile
Graduated Sì
Tipo di chiusura Flat Snap Cap
RCF max 30,000 x g
Diametro (sistema metrico) 10.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 mm