Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 1.5 ml
GREENER_CHOICE
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Marca:  Fisherbrand™ 509-GRD-PFB
Codice prodotto. 11926955
  • 24.95€ / pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Capacità: 1.5 ml
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduazioni con marcature di 0.1 e 0.25 ml
  • Resistenti a forze fino a 30,000 × G
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • Intervallo di temperatura da -80° a +121°C
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • Autoclavabili a 121°C/15 psi per 15 minuti
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni a colori assortiti.