Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0mL
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12300323 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Assorted
Blu
Green
Incolore
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
12300323 Blu pezzi 500
12320333 Yellow pezzi 500
11393613 Incolore pezzi 500
12390323 Red pezzi 500
12360323 Orange pezzi 500
12320323 Green pezzi 500
12380313 Amber pezzi 500
12330323 Assorted pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12300323
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28058
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacity 2.0mL
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduated in 0.25mL increments
  • ×
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • °°
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2mL
Colore Blu
Materiale Polipropilene
Include Punto di inserimento ago
Tipo di etichetta Area per etichettatura
Graduated
Tipo di chiusura A pressione piatta
RCF max 30000xG
Diametro (sistema metrico) 11mm
Lunghezza (sistema metrico) 40.6mm