Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacity 2.0mL
- Polipropilene a elevata trasparenza
- Graduated in 0.25mL increments
- x
- Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
- Area di etichettatura sull'esterno della provetta
- Interno lucidato per il massimo recupero del campione
- °°
- Per l'uso con tutti i rotori standard
- Apirogeni
- °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione con sommità piatta |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Assorted |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Punto di inserimento ago |
| Tipo di etichetta | Area per etichettatura |
| Graduated | Sì |
| Tipo di chiusura | Flat Snap Cap |
| Vedi altri risultati |