Learn More
Fisherbrand™ Panni preimbevuti
Codice prodotto. 11754346 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata
Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di alcool/acqua deionizzata
Panni Dry Clean-Wipes™
Soluzione di saturazione:
100% di acqua deionizzata pura
70% alcool isopropilico puro di grado reagente e 30% acqua deionizzata
Dry
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Soluzione di saturazione Dimensione della confezione
11754346 Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di alcool/acqua deionizzata 70% alcool isopropilico puro di grado reagente e 30% acqua deionizzata pezzi 100
11744346 Panni Dry Clean-Wipes™ Dry pezzi 100
11734346 Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata 100% di acqua deionizzata pura pezzi 100
12972780 Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata 100% di acqua deionizzata pura pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11754346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.65€
    20.91€ / pezzi 100
    Risparmia 6.74€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Il panno misto in poliestere e cellulosa è morbido e privo di lanugine; non graffia le superfici e non perde frammenti come le salviette di carta.
I panni umidificati Fisherbrand&Trade; sono ideali per pulire o asciugare componenti ottici, prodotti in vetro, elettrodi, cuvette e microscopi. I panni in tessuto non tessuto sono disponibili asciutti o umidificati con acqua deionizzata pura al 100% o con una miscela di alcol isopropilico di grado reagente puro per il 70% e di acqua deionizzata per il 30%.
  • Il panno misto in poliestere e cellulosa è morbido e privo di lanugine; non graffia le superfici e non perde frammenti come le salviette di carta
  • Il contenitore richiudibile eroga salviette singole ed elimina la contaminazione da polvere e sporcizia
  • Preimbevute con una miscela di alcool isopropilico puro di grado reagente (70%) e di acqua deionizzata (30%)
Order Info
Confezione da 100 panni con contenitore in polietilene
Specifica
Product Type Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di alcool/acqua deionizzata
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22,8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 15,2 cm
Materiale Cellulosa, poliestere
Dimensioni (L x P) 9 x 6 pollici (22,8 x 15,2 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia o l'asciugatura di parti ottiche, vetreria, elettrodi, cuvette e microscopi.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per la pulizia o l'asciugatura di parti ottiche, vetreria, elettrodi, cuvette e microscopi
Soluzione di saturazione 70% alcool isopropilico puro di grado reagente e 30% acqua deionizzata
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Premoistened Clean-Wipes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.