Learn More
Fisherbrand™ Panni preimbevuti
Codice prodotto. 12972780 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata
Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di alcool/acqua deionizzata
Panni Dry Clean-Wipes™
Soluzione di saturazione:
100% di acqua deionizzata pura
70% alcool isopropilico puro di grado reagente e 30% acqua deionizzata
Dry
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Soluzione di saturazione Dimensione della confezione
12972780 Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata 100% di acqua deionizzata pura pezzi 100
11744346 Panni Dry Clean-Wipes™ Dry pezzi 100
11734346 Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata 100% di acqua deionizzata pura pezzi 100
11754346 Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di alcool/acqua deionizzata 70% alcool isopropilico puro di grado reagente e 30% acqua deionizzata pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12972780
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il panno misto in poliestere e cellulosa è morbido e privo di lanugine; non graffia le superfici e non perde frammenti come le salviette di carta.
I panni umidificati Fisherbrand&Trade; sono ideali per pulire o asciugare componenti ottici, prodotti in vetro, elettrodi, cuvette e microscopi. I panni in tessuto non tessuto sono disponibili asciutti o umidificati con acqua deionizzata pura al 100% o con una miscela di alcol isopropilico di grado reagente puro per il 70% e di acqua deionizzata per il 30%.
  • Cellulose and polyester blend cloth is soft and lint-free; will not scratch surfaces or fall apart like paper wipes
  • Reclosable container dispenses single wipes, eliminates contamination from dust and dirt
  • Premoistened with 100% pure deionized water 
Order Info
Confezione da 100 panni con contenitore in polietilene
Specifica
Product Type Panni Clean-Wipes™ preimbevuti di acqua deionizzata
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Materiale Cellulosa, poliestere
Dimensioni (L x P) 9 x 6 pollici (22.8 x 15.2 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For cleaning or wiping optical parts, glassware, electrodes, cuvettes and microscopes.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per la pulizia o l'asciugatura di parti ottiche, vetreria, elettrodi, cuvette e microscopi
Soluzione di saturazione 100% di acqua deionizzata pura
Sterilità Non sterile