Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade 934-AH Sheets
Ideati per analisi di residui non filtrabili e materiali che richiedano un filtro in microfibra di vetro con un'elevata capacità di carico. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™, di grado 934-AH sono utilizzati anche per la raccolta di cellule, la scintillazione liquida e il monitoraggio dell'inquinamento.
162.00€ - 2285.00€
Specifica
Peso base | 64 g/m2 |
---|---|
Descrizione | Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis. |
Formato | Foglio |
Materiale | Vetro borosilicato |
Particle Retention | 1.5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Tipo | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Tipo | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11304914
|
Cytiva
1827-808 |
Foglio | Filter for Total Suspended Solids Analysis | 51 x 305mm (2 x 12 in.) |
162.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11314914
|
Cytiva
1827-866 |
Foglio | Filter for Total Suspended Solids Analysis | 203 x 254mm (8 x 10 in.) |
442.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11384904
|
Cytiva
1827-889 |
Foglio | Filter for Total Suspended Solids Analysis | 305 x 381mm (12 x 15 in.) |
900.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11394904
|
Cytiva
1827-957 |
Foglio | Filter for Total Suspended Solids Analysis | 483 x 711mm (19 x 28 in.) |
2285.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis.- Smooth surface for efficient precipitate recovery
- Nominal particle retention of 1.5μm
- Withstands temperatures up to 500°C
- Fast filtration speed
Specifica
64 g/m2 | |
Foglio | |
1.5 μm | |
3.7 sec./100mL/in.2 | |
Grade 934-AH | |
Sheet | |
932 °F | |
0.017 in. | |
Filter for Total Suspended Solids Analysis |
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis. | |
Vetro borosilicato | |
47 sec./100 ml | |
Used for determining total suspended solids in water, removal of turbidity and filtration of bacterial culturesUsed for a wide range of laboratory applications.It is recommended for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation count | |
Confezione da 100 | |
Liscio | |
500 °C | |
435 μm | |
341 mL/min |