Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Fluorescence Precision Cell Cuvettes
Codice prodotto. 10568301
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10568301 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10568301 Fornitore Hellma N. del fornitore 1011040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    189.07€ / pezzi 1
    Risparmia 92.93€
    32% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Fluorescence Precision Cell Cuvettes are supplied with a PTFE stopper.
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 200 to 2500nm
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3.5 mL
Materiale Quartz
Include With PTFE cover
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 45 mm