Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes are supplied with a PTFE cover.
336.00€ - 515.00€
Specifica
Materiale Quartz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Prezzo Quantità e disponibilità  
11784716
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hellma
104002B-10-40
Suprasil quartz windows and black quartz sidewalls Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11771784
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hellma
104-002-10-40
Suprasil quartz windows; Height: 45mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Sold in pairs
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Specifica
Quartz