Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are supplied with either a PTFE cover or plug.
171.00€ - 258.00€
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10008250
|
Hellma
114-10-40 |
46 mm | With PTFE stopper |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10662771
|
Hellma
104-10-40 |
46 mm | PTFE stopper |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Very chemically resistant
- Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Specifica
Quartz | |
46 mm |