Learn More
Hellma™ Quartz, Silica and Glass Standard Cell Cuvettes
Codice prodotto. 10258560
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
Materiale:
Quartz Suprasil 300
Suprasil Quartz
near-UV Glass
Quantità:
2/Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Materiale Quantità unitSize
10258560 1 mm Quartz Suprasil 300 Ea. Pezzo
11771754 1 mm Suprasil Quartz Ea. pezzi 2
11791754 5 mm Suprasil Quartz Ea. pezzi 2
10340721 10 mm Quartz Suprasil 300 Ea. Pezzo
11721774 10 mm near-UV Glass 2/Pk. pezzi 2
11781784 10 mm Suprasil Quartz Ea. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10258560 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 100146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    182.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Quartz, Silica and Glass Standard Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • Quartz - high UV transmission and low thermal expansion
  • Glass - used in the visible range of the spectrum
  • Low values of refractive index and dispertion
  • Good resistance to chemicals
Specifica
Materiale Quartz Suprasil 300
Include Glass cover
Quantità Ea.
Lunghezza del percorso 1 mm