Learn More
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles
Codice prodotto. 15837001 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15837001 250 mL pezzi 10
15817001 100 mL pezzi 10
15847001 500 mL pezzi 10
15827001 1000 mL pezzi 10
17455353 2000 mL Pezzo
17465353 5000 mL Pezzo
17445353 10,000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15837001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these amber Fisherbrand™ Reusable Glass Media Bottles for a variety of general laboratory applications.
  • Permanent White Enamel Marking Spot
  • GL 45 Screw Thread
  • Linerless
  • Autoclavable (to 140°C)
  • Amber Borosilicate Glass
  • Polypropylene Cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.7 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media and reagent storage, Holding and dispensing fluids, Chemical storage
Include Screw Cap, Pouring Ring
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per custodia 10/Cs.
Quantità 10 Pk.
Colore della vite Blue
Materiale della vite Polypropylene
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Blu
Pre-sterilizzato No
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated Yes
Bocca Narrow
Forma Cylindrical
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Product Type Amber Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Tipo di chiusura Screw Cap