Descrizione
- Permanent White Enamel Marking Spot
- GL 45 Screw Thread
- Linerless
- Autoclavable (to 140°C)
- Amber Borosilicate Glass
- Polypropylene Cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.3 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.18 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media and reagent storage, Holding and dispensing fluids, Chemical storage |
| Include | Screw Cap, Pouring Ring |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per custodia | 10/Cs. |
| Colore della vite | Blue |
| Vedi altri risultati |