Learn More
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles
Codice prodotto. 17465353 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17465353 5000 mL Pezzo
15817001 100 mL pezzi 10
15837001 250 mL pezzi 10
15847001 500 mL pezzi 10
15827001 1000 mL pezzi 10
17455353 2000 mL Pezzo
17445353 10,000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17465353
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these amber Fisherbrand™ Reusable Glass Media Bottles for a variety of general laboratory applications.
  • Permanent White Enamel Marking Spot
  • GL 45 Screw Thread
  • Linerless
  • Autoclavable (to 140°C)
  • Amber Borosilicate Glass
  • Polypropylene Cap
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 7.1 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media and reagent storage, Holding and dispensing fluids, Chemical storage
Include Screw Cap, Pouring Ring
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per custodia 1/Cs.
Quantità 1 Ea.
Colore della vite Blue
Materiale della vite Polypropylene
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Blu
Pre-sterilizzato No
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 227 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 169.07 oz.
Forma Cylindrical
Certificazione/Conformità ISO 4796
Monouso Reusable
Product Type Amber Media Bottle