Learn More
FISHERBRAND™ Flaconi per terreni in vetro riutilizzabili con tappo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Questi flaconi di vetro per terreni si prestano a numerose applicazioni generali di laboratorio. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da imboccatura larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene. Con anello antigoccia in polipropilene trasparente (naturale) sostituibile.
- Made from borosilicate glass for chemical resistance and durability
- GL 45 linerless polypropylene screw thread cap included
- Clear (natural), drip-free, replaceable polypropylene pour ring
- Permanent white enamel marking spot for easy labelling
- Autoclavable up to 140°C
- Suitable for mixing, storing, and transporting media, chemicals, and solvents
Order Info
I flaconi da 2000 ml o più grandi sono forniti in confezione da 1 pz.
Specifica
Specifica
| Capacità | 8.45 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | naturale |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.7 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.18 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media and Reagent Storage, Holding and Dispensing Fluids, Chemical Storage |
| Include | Clear drip-free Polypropylene pouring ring |
| Materiale | Vetro |
| Quantità | 10 Pk. |
| Vedi altri risultati |