Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Codice prodotto. 15406143 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
4000 ml
6 L
Unit Size:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Unit Size
15406143 125 mL pezzi 12
15476133 25 mL pezzi 12
11980707 125 mL pezzi 12
15496133 50 ml pezzi 12
11970707 50 ml pezzi 12
15446143 1000 mL pezzi 6
11930717 1000 mL pezzi 6
15436143 500 ml pezzi 6
15426143 250 mL pezzi 12
15456143 2000 ml pezzi 4
15466143 4000 ml Pezzo
11960717 6 L Pezzo
15439113 6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 15406143
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
  • Long, tapered outside contour minimizes chipping when flasks are struck or rubbed together
  • Reinforced top tooled with a rounded finish for maximum mechanical strength
  • Thick-walled borosilicate glass body for durability
  • White ceramic enamel marking spot for easy identification and labelling
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifications
Materiale chiusura Rubber
Descrizione Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.59 in.
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Vetro borosilicato
Intervallo di graduazione Da 50 a 125 ml
Graduazioni 25 mL
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
N. di posizioni 1
Product Type Erlenmeyer Flask
Superficie di scrittura Marcatura in ceramica smaltata opaca
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 66 mm
Trattamento superficiale Untreated
Dimensione chiusura 5