Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Codice prodotto. 15476133 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
4000 ml
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15476133 25 mL pezzi 12
15406143 125 mL pezzi 12
11980707 125 mL pezzi 12
15496133 50 ml pezzi 12
11970707 50 ml pezzi 12
15446143 1000 mL pezzi 6
11930717 1000 mL pezzi 6
15436143 500 ml pezzi 6
15426143 250 mL pezzi 12
15456143 2000 ml pezzi 4
15466143 4000 ml Pezzo
11960717 6 L Pezzo
15439113 6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15476133
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
  • Long, tapered outside contour minimizes chipping when flasks are struck or rubbed together
  • Reinforced top tooled with a rounded finish for maximum mechanical strength
  • Thick-walled borosilicate glass body for durability
  • White ceramic enamel marking spot for easy identification and labelling
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifica
Materiale chiusura Rubber
Descrizione Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.53 in.
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Vetro borosilicato
Intervallo di graduazione Da 10 a 25 ml
Graduazioni 5 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.55 in.
Altezza (sistema metrico) 6.5 cm
N. di posizioni 1
Product Type Erlenmeyer Flask
Superficie di scrittura Marcatura in ceramica smaltata opaca
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 3.9 cm
Trattamento superficiale Non-treated
Dimensione chiusura 0