Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Reusable Glass Tubes with Phenolic Screw Caps
Codice prodotto. 16258831 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
20 mm
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensioni filo:
18-415
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensioni filo Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16258831 20 mm 150 mm 18-415 30 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16258831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.28€
    656.24€ / pezzi 500
    Risparmia 81.04€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
FISHERBRAND™ Reusable Glass Tubes with Phenolic Screw Caps are made from high-quality borosilicate glass and feature a phenolic screw cap with white rubber liner. Autoclavable and marked with a writing spot for easy identification in the lab.
Phenolic screw cap with white rubber liner
  • High-quality borosilicate glass construction for durability and chemical resistance
  • Phenolic screw cap with white rubber liner provides a secure, leak-resistant seal
  • Autoclavable for repeated sterilisation and reuse
  • Marking spot for easy sample identification
  • Available in multiple sizes to suit a range of laboratory applications
Order Info
Packed in shrink-wrapped, lint-free trays
Specifica
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Forma Cylindrical
Da utilizzare con Suitable for tissue culture work and general bacteriological use
Tipo di etichetta Marking Spot
Materiale rivestimento interno Rubber
Dimensioni filo 18-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Reusable Glass Tube
Forma del fondo Round