Learn More
Fisherbrand™ Reusable Polyethylene Dippers
Codice prodotto. 16572440 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
1.8 m
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Lunghezza (sistema imperiale) maniglia Dimensione della confezione
16572440 1.8 m 6 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16572440
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
500mL beakers with long handles for removing samples from large tanks.
  • Lightweight, durable polyethylene
  • Graduated beaker features dual pouring spouts for easy left- or right-handed operation
  • Handle has an “easy-grip” end for secure handling under adverse conditions
Order Info
Additional dipper sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Product Type Dipper
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) For removing samples from large tanks
Dimensioni (L x P x A) 78.5 x 5 x 4.25 in. (199.4 x 12.7 x 10.79 cm)
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.79 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 78.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 199.4 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 1.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm