Learn More
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles
Codice prodotto. 13236679 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
With tube
Without tube
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
13236679 Without tube pezzi 100
16339635 With tube pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13236679
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Individually wrapped to ensure purity
  • RNase, DNase and Pyrogen-free
  • Volume: 1.5mL
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Product Type Pellet Pestle
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Senza Dnasi Yes
Include Without tube
Lunghezza (sistema metrico) 70mm