Learn More
Bel-Art™ Anelli di piombo rotondi con rivestimento in vinile Vikem™
Codice prodotto. 11377174
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
15.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11377174 15.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11377174 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F183070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.10€
    32.09€ / pezzi 1
    Risparmia 11.01€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Per proteggere e stabilizzare la vetreria costosa. Gli anelli di piombo arrotondati Bel Art™ con rivestimento in vinile Vikem™ possono essere usati con sicurezza con la vetreria da laboratorio fragile.
Protects and stabilizes expensive glassware.Lead rings are safe for use with fragile laboratory glassware.
  • Stabilizzano la vetreria immersa nei bagni d’acqua
  • Riducono flottazione, rottura e fuoruscita di sostanze chimiche
  • Resistenti agli agenti chimici
  • Non graffiano le fiasche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Rosso brillante
Capacità Flasks (250 to 1000 mL)
Materiale Piombo
Posizioni 1
Forma Ring
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beuta da 250 a 1000 ml
Lunghezza (sistema metrico) 89 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8.9 cm
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 454 g
Product Type Accessorio
Diametro (sistema metrico) interno 5.1 cm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 15.9 mm
Larghezza (sistema metrico) 89 mm