Learn More
Fisherbrand™ Pipettatore con peretta di sicurezza
Codice prodotto. 11779165 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11779165 3 Pk. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11779165
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per riempire qualsiasi pipetta standard senza alcun rischio di screpolature o graffi. Il dispositivo di riempimento pipette Fisherbrand™ con bulbo di sicurezza utilizza un attacco in ABS bianco e un adattatore in silicone che si aggancia ermeticamente alla senza alcuna torsione. Con cordone elastico per agganciarsi agevolmente ai flaconi o al polso.
Uses an ABS attachment with a silicone adapter that seals around pipets without twisting. Includes an elastic band for convenient hanging on bottles or wrist. Allows you to fill any standard size pipet without the risk of cracking or chipping.
  • Realizzato in gomma naturale e con attacco in ABS bianco
  • L'adattatore conico in silicone sigilla le pipette senza richiedere alcuna rotazione
  • La pipetta non si fissa o entra in contatto con la plastica dura per ridurre il rischio di screpolature e graffi
  • Fornito con una fascia elastica per appenderlo a flaconi per reagenti o al polso
  • Il dispositivo di riempimento si adatta a tutte le pipette di dimensioni standard
Specifica
Punte compatibili 4.5 to 6.5 mm
Autoclavabile Sì
Colore Rosso
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette
Tipo di impugnatura Round
Materiale Gomma
Modello Bulb
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Ricarica per pipette
Volume (sistema metrico) 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipetta
Include Pratica fascia elastica per appenderle al polso o a una bottiglia di reagente
Quantità 3 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.21 in.
Lunghezza (sistema metrico) 107 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.2 to 0.3 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 4.5 to 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 41 mm