Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17827291 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
14 yd.
60 yd.
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0,75in.
1in.
1.5 in.
2 in.
Include:
Label Tape Only
Tape and Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Include unitSize
17827291 14 yd. 0.5 in. Tape and Dispenser Pezzo
17837291 14 yd. 0,75in. Tape and Dispenser Pezzo
17817291 60 yd. 1in. Label Tape Only Pezzo
17857291 14 yd. 1.5 in. Label Tape Only Pezzo
17847291 14 yd. 1in. Label Tape Only Pezzo
17867291 14 yd. 2 in. Label Tape Only Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17827291
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
This is a Kit with Label Tape and Dispenser.
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
  • Sticks to glass, plastic, paper, and wood from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
  • Especially suited for use in autoclave, refrigerator, deep freeze, sterilizer and incubator
  • Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
  • Removes without residue
  • Oil, water and acid resistant
Specifica
Tipo di adesivo Self-adhesive
Colore White
Formato Nastro
Product Type Self Adhesive Label Tape
Da utilizzare con (applicazione) Autoclave, Refrigerator/freezer, Sterilizer, Incubator
Include Tape and Dispenser
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -9 to 250°F
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Dimensioni (L x P) 14 yd. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 13 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) 1 in. I.D.