Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Codice prodotto. 11755253 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
2800 mL
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Liscio
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Non-vented
Senza sfiato
Sfiato
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Forma del fondo Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11755253 1000 mL Liscio Sfiato pezzi 6
11735373 125 mL Liscio Sfiato pezzi 24
11735263 125 mL Liscio Non-vented pezzi 24
11755263 125 mL Con frangiflutti Con sfiato pezzi 24
11765253 250 ml Liscio Con sfiato pezzi 12
11725253 250 ml Liscio Senza sfiato pezzi 12
11735253 250 ml Con frangiflutti Con sfiato pezzi 12
11725263 500 ml Liscio Sfiato pezzi 12
11785253 500 ml Liscio Non-vented pezzi 12
11705263 500 ml Con frangiflutti Sfiato pezzi 12
11705253 1000 mL Liscio Non-vented pezzi 6
11715253 1000 mL Con frangiflutti Con sfiato pezzi 6
11775263 2000 ml Liscio Con sfiato pezzi 4
11725373 2000 ml Con frangiflutti Con sfiato pezzi 4
11765373 2800 mL Liscio Vented pezzi 4
11775373 2800 mL Con frangiflutti Vented pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11755253
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
  • Prodotto apirogeno e non citotossico
  • In resistente polipropilene trasparente con graduazioni stampate
  • μ
  • In confezione singola per maggiore facilità di conservazione e manipolazione
  • Fondo piano per l'impiego sul banco da lavoro o con frangiflutti per l'impiego in agitatore
  • Vented or non-vented screw closure NOT autoclavable
  • Beuta autoclavabile
  • Prodotto sterile
Certifications
Certificato sterile SAL 10-6 USP classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni
Include μ
Autoclavabile Autoclavabile
Graduated Yes
Sterilità Sterili
Classe Class VI
Forma del fondo Liscio
Tipo di chiusura Sfiato