Learn More
Fisherbrand™ Single Cytology Funnels
For the Epredia™ Shandon™ CytoSpin™ Centrifuge
606.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shandon CytoSpin Centrifuge |
---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15201886
|
Fisherbrand™
|
White | 500/Cs. | Up to 0.4 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
For the Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™ Centrifuge
- Functional equivalent of the Shandon Single Cytofunnel™
- Fully compatible with Shandon CytoSpin Centrifuge
- White Filter Card is pre-attached and is designed for single-use only
- Brown Filter Card for slower absorption of sparse samples — ideal for CSF
- For sample volumes of up to 0.4mL or less
- Provides consistent and homogeneous cell deposition area of 6mm
Specifica
Shandon CytoSpin Centrifuge |