Learn More
Fisherbrand™ Single-Roll Tape Dispenser
Codice prodotto. 17103895 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tapes with 3 in. Core
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17103895 Tapes with 3 in. Core Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17103895
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accommodates various tape widths, on 3 in. cores, for easy dispensing.
  • For 0.50, 0.75, or 1 in. wide (1.3, 1.9, or 2.5cm) tapes (see inset) on 3 in. (7.6cm) core
  • Metal construction
Order Info
Order tape separately.
Specifica
Product Type Single-Roll Tape Dispenser
Capacità Tapes with 3 in. Core
Materiale Metal
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 60 yd. roll of 0.50, 0.75, or 1 in. W