Learn More
Fisherbrand™ Vassoio di incubazione per piastre di Petri impilabili
Codice prodotto. 11597832 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
5
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11597832 5 pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11597832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05€
    34.61€ / pezzi 3
    Risparmia 4.44€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aumenta le capacità degli incubatori.
Aumenta le capacità degli incubatori.
  • Contiene cinque piastre Petri da 100 mm o quindici piastre Petri da 60 mm
  • Struttura in polipropilene resistente agli agenti chimici, durevole
  • Due ampie aree di etichettatura per la marcatura dei campioni
  • I fori sul fondo del contenitore facilitano il flusso d'aria
  • Disinfezione possibile con etanolo al 70% o con disinfettanti da laboratorio comuni
  • Utilizzo sconsigliato al di sopra di 100°C (212°F); l'autoclavaggio può causare deformazioni
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Capacità Cinque piastre Petri da 100 mm o quindici 60 mm, Petri Dishes (100 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 5
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre Petri da 10 o 6 cm
Dimensioni (L x P x A) 9.87 x 9.31 x 1.37 in (25 x 23.64 x 3.479 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.87 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 9.31 pollici
Altezza (sistema imperiale) 1.37 in
Product Type Stackable Petri Dish Incubation Tray
Diametro (sistema metrico) interno 23.64 cm
Altezza (sistema metrico) 3.479 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 23.64 cm