Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Covers for Ultrasonic Units
Codice prodotto. 10248951 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
0.75 galloni
1 galloni
Capacità (sistema metrico):
2.83 l
3.78 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10248951 1 galloni 3.78 l Pezzo
10101081 0.75 galloni 2.83 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10248951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.00€ / pezzi 1
    Risparmia 2.80€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
  • With two holes
Specifications
Product Type Coperchio in acciaio inox
Capacità (sistema metrico) 3.78 l
Capacità (sistema imperiale) 1 galloni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni FB11211
Materiale Plastica