Learn More
Fisherbrand™ Steel Wire Handled Brushes
Codice prodotto. 15268896 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
27.94 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole:
10 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
3.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) setole Diametro (sistema metrico) setole Dimensione della confezione
15268896 27.94 cm 10 cm 3.5 cm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15268896
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Steel Wire Handled Brushes feature stiff, white nylon bristles for cleaning test tubes.
Fisherbrand™ Stainless-Steel Handled Brushes feature stiff, white nylon bristles for cleaning test tubes.
  • Bristles are chemical-resistant
  • Radial tufted end
  • Stainless-steel handle is rustproof, corrosion resistant
Specifica
Product Type Test Tube Brush
Materiale maniglia Galvanized steel wire
Tipo di punta Radial Tufted End
Colore White
Diametro (sistema imperiale) setole 1.37 in.
Diametro (sistema metrico) setole 3.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) For cleaning test tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) setole 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.94 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole 10 cm
Size Small