Learn More
Fisherbrand™ Micro cucchiai in acciaio inox
Codice prodotto. 11746607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11746607 100 mm pezzi 5
11593482 150 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11746607
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed using high quality components these micro spoons feature a natural quality and bright finish.
  • Designed using high quality components these micro spoons feature a natural quality and bright finish
  • Laboratory Micro Spoon, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish
  • Length = 100 mm long
  • Spoon measurement 8 mm wide x 6 mm long x 1.5 mm deep
  • Centre barrel diameter 1.60 mm - 'micro'
  • Spoon capacity [liquid] = 0.2 mL
  • Supplied in standard packs of 10
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.2 ml
Product Type Cucchiaio
Finitura Luminoso
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm