Learn More
Fisherbrand™ Standard Rotor for High Speed Midi-Centrifuge
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12902051 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12902051 1.5 to 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12902051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.20€
    63.81€ / pezzi 1
    Risparmia 11.39€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard Rotor for High-Speed Midi-Centrifuge.
  • Standard Rotor for use with Fisherbrand™ High-Speed Midi-Centrifuge
  • Black
Specifica
Materiale Polycarbonate
Tipo Standard Rotor
Capacità 1.5 to 2 mL
RCF max None
Velocità max None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gusto™ High Speed Midi Centrifuge
No. of Places 12
Biocontainment No