Learn More
Fisherbrand™ Spazzola antistatica StaticAway™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
2.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Dissipate static and whisk away dust, lint, and dirt from balance pans, optics, cuvets, slides, film, microscopes, electronics, computer monitors using the Fisherbrand™ StaticAway™ Antistatic Brush. Will not scratch critical surfaces.
- Blend of natural hair, synthetic conductive fiber, and a conductive composite handle
- Prevents inaccurate balance readings by eliminating pan weight variances caused by static
- Washable
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola antistatica |
| Bristle Material | Natural Hair, Synthetic Conductive Fiber |
| Bristle Type | Morbido |
| Color-coded | No |
| Materiale maniglia | Conductive Composite |
| Handle Type | Loop |
| Tipo di punta | Straight |
| Scent | Unscented |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Elimina la carica statica e spazza via velocemente polvere, pelucchi e sporcizia dai piatti delle bilance, gruppo ottico, cuvette, vetrini, pellicole, microscopi, dispositivi, monitor di computer |
| Vedi altri risultati |