Learn More
Fisherbrand™ Sterile Microcentrifuge Tubes with Screw Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | O-ring |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Forma del fondo | Conical |
| RCF max | 30,000 x g |