Learn More
Fisherbrand™ Sterile Microcentrifuge Tubes with Screw Caps
Codice prodotto. 12390433 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
RCF max:
18,000 x g
25,000 x g
30,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) RCF max Dimensione della confezione
12390433 2 mL 25,000 x g pezzi 500
12350353 1.5 mL 30,000 x g pezzi 500
12831731 2 mL 18,000 x g pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12390433
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Note: Image is representative only. It shows colored caps, but all of the tubes in this offering come with Natural caps; there are no color cap options.
Choose skirted or conical-bottom style
  • With attached caps
  • Natural-colored screw caps with O-rings
  • RNase-free and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Include O-ring
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF max 25,000 x g